Monoacetin (Mezcla de isómeros) cont. varying amounts of diacetate, tech.

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Glycerol Monoacetate, 1,2,3-Propanetriol, monoacetate

A14025.30 A14025.0B
A14025.30EA 133 EUR
A14025.30 A14025.0B
Monoacetin (Mezcla de isómeros) cont. varying amounts of diacetate, tech.
Monoacetin

CAS No.: 26446-35-5 Molecular Formula: C5H10O4 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 258° MDL No.: MFCD00036185

Formula: C₅H₁₀O₄
MW: 134.13 g/mol
Pto. Ebullición: 258 °C
Densidad: 1.21
Pto. de inflamación: 145 °C (293 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036185
Núm. CAS: 26446-35-5
EINECS: 247-704-6
Índice Merck: 14,6242

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR