Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Oxo-3-phenylpropionic acid sodium salt monohydrate, Sodium phenylpyruvate monohydrate, Sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate monohydrate
A14027.03
A14027.06
A14027.14
A14027.18
A14027.03EA
25.7
EUR
A14027.03
A14027.06
A14027.14
A14027.18
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 122049-54-1
Molecular Formula: C9H7NaO3.H2O
Formula Weight: 204.16 (186.14anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₉H₉NaO₄ Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD00149109 Núm. CAS: 122049-54-1 EINECS: 204-053-2 |