6-Aza-2-thiothymine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
6-Methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5(2H)-one
A14167.06
A14167.14
A14167.22
A14167.06EA
75.3
EUR
A14167.06
A14167.14
A14167.22
6-Aza-2-thiothymine 98%
6-Aza-2-thiothymine
Purity: 98%
CAS No.: 615-76-9
Molecular Formula: C4H5N3OS
Formula Weight: 143.17
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 4861
MDL No.: MFCD00006458
Formula:
C₄H₅N₃OS MW: 143.17 g/mol Pto. de fusión: 218…221 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006458 Núm. CAS: 615-76-9 EINECS: 210-445-4 |