L-Serine ethyl ester hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Ser-OEt.HCl, H-Ser-OEt·HCl
A14174.06
A14174.14
A14174.06EA
61.5
EUR
A14174.06
A14174.14
L-Serine ethyl ester hydrochloride 99%
L-Serine ethyl ester hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 26348-61-8
Molecular Formula: C5H11NO3.HCl
Formula Weight: 169.61
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 3562346
Optical Rotation: -4.4° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00012594
Formula:
C₅H₁₂ClNO₃ Pto. de fusión: 130…132 °C |
Número MDL:
MFCD00012594 Núm. CAS: 26348-61-8 EINECS: 247-624-1 |