2-Phenyl-2-butenal mixture E/Z 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14185.06
A14185.14
A14185.06EA
49.9
EUR
A14185.06
A14185.14
2-Phenyl-2-butenal mixture E/Z 97%
2-Phenyl-2-butenal
Purity: 97%
CAS No.: 4411-89-6
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5610
Boiling Point: 115°/15mm
MDL No.: MFCD00053158
Formula:
C₁₀H₁₀O Pto. Ebullición: 115 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053158 Núm. CAS: 4411-89-6 EINECS: 224-567-0 |