Ethoxyacetylene 50% (w/w) in hexane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14245.03
A14245.06
A14245.14
A14245.03EA
62.2
EUR
A14245.03
A14245.06
A14245.14
Ethoxyacetylene 50% (w/w) in hexane
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3800
Odour: Recognizable
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 741882
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009247
Formula:
C₄H₆O Pto. Ebullición: 55…56 °C Densidad: 0,718 Pto. de inflamación: –28 °C (–18 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009247 Núm. CAS: 927-80-0 EINECS: 213-164-5 UN: 1993 ADR: 3,II |