2,6-Lutidine-N-oxide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
A14299.09
A14299.18
A14299.30
A14299.09EA
51.6
EUR
A14299.09
A14299.18
A14299.30
2,6-Lutidine-N-oxide 98%
2,6-Lutidine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 1073-23-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Refractive Index: 1.5685
Boiling Point: 108-111°/10mm
Beilstein Reference: 110551
MDL No.: MFCD00039715
Formula:
C₇H₉NO MW: 123,16 g/mol Pto. Ebullición: 108…111 °C (10 mmHg) Densidad: 1,102 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039715 Núm. CAS: 1073-23-0 EINECS: 214-025-1 |