5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
A14309.03
A14309.06
A14309.03EA
64.6
EUR
A14309.03
A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 19462-98-7
Molecular Formula: C7H4Cl2N2S
Formula Weight: 219.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
MDL No.: MFCD00052398
Formula:
C₇H₄Cl₂N₂S Pto. de fusión: ∼ 350 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052398 Núm. CAS: 19462-98-7 |