2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14348.06 A14348.14
A14348.06EA 96.3 EUR
A14348.06 A14348.14
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6622-91-9 Molecular Formula: C7H7NO2.HCl Formula Weight: 173.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Melting Point: ca 136° dec. Beilstein Reference: 3696648 MDL No.: MFCD00012827
Formula: C₇H₈ClNO₂
Pto. de fusión: ∼ 136 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012827
Núm. CAS: 6622-91-9
EINECS: 229-576-3