5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14528.03
A14528.06
A14528.03EA
118
EUR
A14528.03
A14528.06
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 2107-76-8
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 298-300°
Beilstein Reference: 179133
MDL No.: MFCD00016966
Formula:
C₁₀H₈O₄ Pto. de fusión: 298…300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016966 Núm. CAS: 2107-76-8 EINECS: 218-289-9 |