Crocein scarlet 3B
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acid Red 73
A14642.18 A14642.30
A14642.18EA 38.6 EUR
A14642.18 A14642.30
Crocein scarlet 3B
Crocein scarlet 3B
CAS No.: 5413-75-2 Molecular Formula: C22H14N4Na2O7S2 Formula Weight: 556.49 Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00003907
Formula: C₂₂H₁₆N₄O₇S₂
MW: 556.47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003907
Núm. CAS: 5413-75-2
EINECS: 226-502-1