4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(p-Tolyl)butanoic acid
A14680.03
A14680.06
A14680.14
A14680.03EA
32.7
EUR
A14680.03
A14680.06
A14680.14
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
4-(p-Tolyl)butyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 4521-22-6
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 639705
MDL No.: MFCD00021786
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,23 g/mol Pto. de fusión: 55…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021786 Núm. CAS: 4521-22-6 EINECS: 224-848-8 |