Acid red 52
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Food Red No.106, Sodium 4-(3,6-bis(diethylamino)xanthylium-9-yl)benzene-1,3-disulphonate, Kiton Red S, Sulphorhodamine B sodium salt, Lissamine rhodamine B-200
A14769.06 A14769.14
A14769.06EA 52.9 EUR
A14769.06 A14769.14
Acid red 52
Acid red 52
CAS No.: 3520-42-1 Molecular Formula: C27H29N2NaO7S2 Formula Weight: 580.66 Beilstein Reference: 3886008 MDL No.: MFCD00010180
Formula: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010180
Núm. CAS: 3520-42-1
EINECS: 222-529-8