cis-3-Chloroacrylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14798.03
A14798.06
A14798.03EA
50.9
EUR
A14798.03
A14798.06
cis-3-Chloroacrylic acid ≥98%
cis-3-Chloroacrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1609-93-4
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 60-62°
Beilstein Reference: 1720278
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00004368
Formula:
C₃H₃ClO₂ MW: 106,51 g/mol Pto. de fusión: 60…62 °C |
Número MDL:
MFCD00004368 Núm. CAS: 1609-93-4 EINECS: 216-545-4 ADR: 8,III |