5-Acetylvaleric acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14810.06 A14810.09 A14810.18
A14810.06EA 64.5 EUR
A14810.06 A14810.09 A14810.18
5-Acetylvaleric acid 96%
5-Acetylvaleric acid
Purity: 96% CAS No.: 3128-07-2 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Refractive Index: 1.4490 Melting Point: 34-36° Boiling Point: 138-140°/1.5mm Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1362931 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00051479
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 138…140 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 34…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051479
Núm. CAS: 3128-07-2
EINECS: 221-512-2
ADR: 8,III