Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14837.14
A14837.22
A14837.14EA
124
EUR
A14837.14
A14837.22
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2511-22-0
Molecular Formula: C16H24O3
Formula Weight: 264.37
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 2218125
MDL No.: MFCD00017253
Formula:
C₁₆H₂₄O₃ MW: 264,37 g/mol Pto. de fusión: 164…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017253 Núm. CAS: 2511-22-0 EINECS: 219-729-2 |