4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14902.06 A14902.14
A14902.06EA 137 EUR
A14902.06 A14902.14
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride 98%
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 77470-53-2 Molecular Formula: C5H6ClNS.HCl Formula Weight: 184.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 108603 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00067725
Formula: C₅H₇Cl₂NS
MW: 184.078 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 165 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00067725
Núm. CAS: 77470-53-2
ADR: 8 III