2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
A14928.06 A14928.14 A14928.22
A14928.06EA 54.2 EUR
A14928.06 A14928.14 A14928.22
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Purity: 99% CAS No.: 7128-64-5 Molecular Formula: C26H26N2O2S Formula Weight: 430.57 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 631803 MDL No.: MFCD00005774
Formula: C₂₆H₂₆N₂O₂S
MW: 430,57 g/mol
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005774
Núm. CAS: 7128-64-5
EINECS: 230-426-4