p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimethylbenzenesulphonic acid
A15007.36 A15007.14 A15007.22
A15007.36EA 549 EUR
A15007.36 A15007.14 A15007.22
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate
Purity: 99% CAS No.: 609-54-1 Molecular Formula: C8H10O3S.xH2O Formula Weight: 186.23(anhy) Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD00151010
Formula: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064858
Núm. CAS: 609-54-1
EINECS: 210-193-5