3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
A15015.03 A15015.06
A15015.03EA 40 EUR
A15015.03 A15015.06
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1611-03-6 Molecular Formula: C16H24O3 Formula Weight: 264.37 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD00156138
Formula: C₁₆H₂₄O₃
MW: 264,37 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156138
Núm. CAS: 1611-03-6