Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
A15076.14
A15076.22
A15076.36
A15076.14EA
30.4
EUR
A15076.14
A15076.22
A15076.36
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 4263-52-9
Molecular Formula: BrCH2CH2SO3Na
Formula Weight: 211.02
Melting Point: ca 284° dec.
Beilstein Reference: 4590828
MDL No.: MFCD00007530
Formula:
C₂H₅BrO₃S MW: 211.00 g/mol Pto. de fusión: ∼ 284 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007530 Núm. CAS: 4263-52-9 EINECS: 224-244-4 |