Pamoic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 130-85-8
Molecular Formula: C23H16O6
Formula Weight: 388.38
Melting Point:
Applications: Used in preparation of repository derivatives of medicinal agents
Formula:
C₂₃H₁₆O₆ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004079 Núm. CAS: 130-85-8 EINECS: 204-998-0 Índice Merck: 14,7005 |