Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
EDTA diammonium salt hydrate
A15286.14
A15286.22
A15286.36
A15286.14EA
26
EUR
A15286.14
A15286.22
A15286.36
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
CAS No.: 20824-56-0
Molecular Formula: (NH4O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.xH2O
Formula Weight: 326.31(anhy)
Beilstein Reference: 7785165
MDL No.: MFCD00150463
Formula:
C₁₀H₂₂N₄O₈·xH₂O MW: 326,31 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150463 Núm. CAS: 20824-56-0 EINECS: 244-063-4 |