Metaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
A15292.18
A15292.0B
A15292.30
A15292.18EA
35.6
EUR
A15292.18
A15292.0B
A15292.30
Metaldehyde 98%
Metaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 108-62-3
Molecular Formula: C8H16O4
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 55°(131°F)
Melting Point: 192-196° subl.
UN No.: UN1332
MDL No.: MFCD00071549
Formula:
C₈H₁₆O₄ Pto. de fusión: 192…196 °C (subl.) Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134115 Núm. CAS: 108-62-3 EINECS: 203-600-2 UN: 1332 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,5923 |