6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid, UBP608
A15354.06
A15354.14
A15354.06EA
104
EUR
A15354.06
A15354.14
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2199-87-3
Molecular Formula: C10H5BrO4
Formula Weight: 269.05
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 13960
MDL No.: MFCD00047640
Formula:
C₁₀H₅BrO₄ MW: 269,06 g/mol Pto. de fusión: 194…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047640 Núm. CAS: 2199-87-3 |