Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cupric oxalate hemihydrate
A15365.18
A15365.30
A15365.18EA
43.1
EUR
A15365.18
A15365.30
Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Copper(II) oxalate hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 5893-66-3
Molecular Formula: CuC2O4.0.5H2O
Formula Weight: 160.57 (151.51anhy)
Solubility: Soluble in NH4OH
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150451
Formula:
CuC₂O₄·½H₂O MW: 160.57 g/mol (151.51 anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150451 Núm. CAS: 5893-66-3 EINECS: 212-411-4 ADR: 6.1 III |