Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
A15413.06 A15413.14 A15413.22 A15413.36
A15413.06EA 50.8 EUR
A15413.06 A15413.14 A15413.22 A15413.36
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% estabilizado
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Purity: 98% CAS No.: 81172-89-6 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5070 Boiling Point: 89-93°/7mm Beilstein Reference: 4293872 MDL No.: MFCD00010217
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Pto. Ebullición: 89…93 °C (7 mmHg)
Densidad: 1.047
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010217
Núm. CAS: 81172-89-6