3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15415.18
A15415.30
A15415.18EA
44.3
EUR
A15415.18
A15415.30
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 6276-54-6
Molecular Formula: Cl(CH2)3NH2.HCl
Formula Weight: 130.02
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 3667451
MDL No.: MFCD00012913
Formula:
C₃H₈ClN Pto. de fusión: 147…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012913 Núm. CAS: 6276-54-6 EINECS: 228-474-6 |