3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15422.09
A15422.18
A15422.30
A15422.09EA
73.3
EUR
A15422.09
A15422.18
A15422.30
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13026-12-5
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1868617
MDL No.: MFCD00014317
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Pto. de fusión: 210…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014317 Núm. CAS: 13026-12-5 EINECS: 235-887-5 |