2-Cyanothioacetamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15436.06
A15436.14
A15436.22
A15436.06EA
57.2
EUR
A15436.06
A15436.14
A15436.22
2-Cyanothioacetamide 98%
2-Cyanothioacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 7357-70-2
Molecular Formula: NCCH2CSNH2
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 114-120°
Beilstein Reference: 1699934
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00010025
Formula:
C₃H₄N₂S Pto. de fusión: 114…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010025 Núm. CAS: 7357-70-2 ADR: 6.1,III |