Quercetin dihydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
A15807.22
A15807.14
A15807.36
A15807.22EA
169
EUR
A15807.22
A15807.14
A15807.36
Quercetin dihydrate 97%
Quercetin dihydrate
Purity: 97%
CAS No.: 6151-25-3
Molecular Formula: C15H10O7.2H2O
Formula Weight: 338.28 (302.25anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 310-315°
Beilstein Reference: 317313
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00149487
Applications: Inhibitor of protein tyrosine kinase
Formula:
C₁₅H₁₄O₉ Pto. de fusión: 310…315 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149487 Núm. CAS: 6151-25-3 EINECS: 204-187-1 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8034 |