meso-Erythritol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
A15813.14
A15813.22
A15813.14EA
68.9
EUR
A15813.14
A15813.22
meso-Erythritol 99%
meso-Erythritol
Purity: 99%
CAS No.: 149-32-6
Molecular Formula: C4H10O4
Formula Weight: 122.12
Melting Point: 119-124°
Boiling Point: 329-331°
Beilstein Reference: 1719753
MDL No.: MFCD00004710
Formula:
C₄H₁₀O₄ MW: 122,12 g/mol Pto. Ebullición: 329…331 °C Pto. de fusión: 119…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004710 Núm. CAS: 149-32-6 EINECS: 205-737-3 Índice Merck: 14,3675 |