(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15897.06
A15897.14
A15897.06EA
161
EUR
A15897.06
A15897.14
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam 99%
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Purity: 99%
CAS No.: 94594-90-8
Molecular Formula: C10H17NO2S
Formula Weight: 215.32
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 83811
Optical Rotation: -33° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00066271
Formula:
C₁₀H₁₇NO₂S Pto. de fusión: 181…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066271 Núm. CAS: 94594-90-8 |