Diacetone acrylamide 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)acrylamide, N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide
A15940.0B A15940.18 A15940.30
A15940.0BEA 380 EUR
A15940.0B A15940.18 A15940.30
Diacetone acrylamide 99%
Diacetone acrylamide
Purity: 99% CAS No.: 2873-97-4 Molecular Formula: CH3COCH2C(CH3)2NHCOCH=CH2 Formula Weight: 169.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 54-56° Beilstein Reference: 1928444 MDL No.: MFCD00008788
Formula: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008788
Núm. CAS: 2873-97-4
EINECS: 220-713-2
Índice Merck: 14,2963