Rodio 5% on carbon, seca
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 145 EUR
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Rodio 5% on carbon, seca
Rodio
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,8186