2,4,6-Trimethylstyrene 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzene, 2-Vinylmesitylene
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 500 ppm
A15974.03
A15974.06
A15974.14
A15974.03EA
30.4
EUR
A15974.03
A15974.06
A15974.14
2,4,6-Trimethylstyrene 95% estabilizado
2,4,6-Trimethylstyrene
Stab. with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 95%
CAS No.: 769-25-5
Molecular Formula: C11H14
Formula Weight: 146.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 208-209°
Beilstein Reference: 1904365
MDL No.: MFCD00008613
Formula:
C₁₁H₁₄ MW: 146,23 g/mol Pto. Ebullición: 208…209 °C Densidad: 0,908 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008613 Núm. CAS: 769-25-5 EINECS: 212-205-4 |