cis-Aconitic anhydride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cis-aconitic anhydride
A16006.03
A16006.06
A16006.14
A16006.03EA
44.3
EUR
A16006.03
A16006.06
A16006.14
cis-Aconitic anhydride 98%
cis-Aconitic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 6318-55-4
Molecular Formula: C6H4O5
Formula Weight: 156.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 127575
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00005524
Formula:
C₆H₄O₅ MW: 156.093 g/mol Pto. de fusión: 74…78 °C |
Número MDL:
MFCD00005524 Núm. CAS: 6318-55-4 EINECS: 228-663-3 ADR: 8 III |