N-ɑ-Boc-L-asparagine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Boc-L-Asparagine, Boc-Asn-OH
A16019.06 A16019.14
A16019.06EA 26.1 EUR
A16019.06 A16019.14
N-ɑ-Boc-L-asparagine ≥98%
N-alpha-Boc-L-asparagine
Purity: 98+% CAS No.: 7536-55-2 Molecular Formula: C9H16N2O5 Formula Weight: 232.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 1977963 Optical Rotation: -7.3° (c=2 in DMF) MDL No.: MFCD00038152
Formula: C₉H₁₆N₂O₅
MW: 232.24 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038152
Núm. CAS: 7536-55-2
EINECS: 231-405-2