Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Nε-Cbz-L-lysine, (S)-2-Amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acid, H-Lys(Z)-OH
A16022.06 A16022.14
A16022.06EA 49.3 EUR
A16022.06 A16022.14
Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine
Purity: 98% CAS No.: 1155-64-2 Molecular Formula: C14H20N2O4 Formula Weight: 280.32 Melting Point: 259° dec. Beilstein Reference: 2222482 MDL No.: MFCD00002638
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280.32 g/mol
Pto. de fusión: 259 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002638
Núm. CAS: 1155-64-2
EINECS: 214-585-7