Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16045.0E A16045.22 A16045.36
A16045.0EEA 99.9 EUR
A16045.0E A16045.22 A16045.36
Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4 Molecular Formula: Na2CO3.1.5H2O2 Formula Weight: 157.01 UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00043204
Formula: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043204
Núm. CAS: 15630-89-4
EINECS: 239-707-6
ADR: 5.1,II