1,3-Bis(hydroxymethyl)urea 90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N,N'-Bis(hydroxymethyl)urea, N,N'-Dimethylolurea
A16060.0E
A16060.22
A16060.36
A16060.0EEA
332
EUR
A16060.0E
A16060.22
A16060.36
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea 90%, tech.
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Purity: 90%
CAS No.: 140-95-4
Molecular Formula: C3H8N2O3
Formula Weight: 120.11
Odour: Odourless
pH: 7-8
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD00014414
Formula:
C₃H₈N₂O₃ MW: 120,11 g/mol Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014414 Núm. CAS: 140-95-4 EINECS: 205-444-0 |