α-Isopropylphenylacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
alpha-Isopropylphenylacetic Acid
A16077.06
A16077.14
A16077.06EA
106
EUR
A16077.06
A16077.14
α-Isopropylphenylacetic acid 97%
alpha-Isopropylphenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3508-94-9
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 2045915
MDL No.: MFCD00021708
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Pto. de fusión: 57…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021708 Núm. CAS: 3508-94-9 |