Strontium acetate hemihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Strontium Acetate Hemihydrate
A16149.0E
A16149.22
A16149.36
A16149.0EEA
542
EUR
A16149.0E
A16149.22
A16149.36
Strontium acetate hemihydrate 98%
Strontium acetate hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 14692-29-6
Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O
Formula Weight: 214.72 (205.71anhy)
Melting Point: 150° -0.5H2O
MDL No.: MFCD00198064
Formula:
C₈H₁₄O₉Sr₂ MW: 429.43 g/mol Pto. de fusión: 150 °C (-0.5H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00198064 Núm. CAS: 14692-29-6 EINECS: 208-854-8 |