DL-Histidine monohydrochloride monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-DL-His-OH.HCl.H2O, H-DL-His-OH·HCl·H₂O
A16165.06
A16165.14
A16165.22
A16165.06EA
35
EUR
A16165.06
A16165.14
A16165.22
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate 99%
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 123333-71-1
Molecular Formula: C6H9N3O2.HCl.H2O
Formula Weight: 209.63 (191.62anhy)
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00151028
Formula:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O MW: 209.63 g/mol (191.62 anhy) Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151028 Núm. CAS: 123333-71-1 |