Dithiobiuret 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A16175.06 A16175.14 A16175.22
A16175.06EA 80.6 EUR
A16175.06 A16175.14 A16175.22
Dithiobiuret 97%
Dithiobiuret
Purity: 97% CAS No.: 541-53-7 Molecular Formula: C2H5N3S2 Formula Weight: 135.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 1756621 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00037832
Formula: C₂H₅N₃S₂
MW: 135,21 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 183 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037832
Núm. CAS: 541-53-7
EINECS: 208-784-8
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,3371