3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16192.14
A16192.22
A16192.14EA
76.2
EUR
A16192.14
A16192.22
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide 98%
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 5341-58-2
Molecular Formula: C11H10N2O2
Formula Weight: 202.21
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 395153
MDL No.: MFCD00004097
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004097 Núm. CAS: 5341-58-2 EINECS: 226-282-7 |