Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium Hydroxymethanesulphonate, Hydroxymethanesulphonic acid sodium salt
A16194.36 A16194.0E A16194.22
A16194.36EA 93 EUR
A16194.36 A16194.0E A16194.22
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Purity: 95% CAS No.: 870-72-4 Molecular Formula: HOCH2SO3Na Formula Weight: 134.09 Odour: Odourless Melting Point: 200° dec. MDL No.: MFCD00044664
Formula: CH₄O₄S
MW: 134.08 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044664
Núm. CAS: 870-72-4
EINECS: 212-800-9