Calcium glycerophosphate hydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Glycerophosphoric acid calcium salt hydrate
A16269.30 A16269.0B
A16269.30EA 66.4 EUR
A16269.30 A16269.0B
Calcium glycerophosphate hydrate 97%
Calcium glycerophosphate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 28917-82-0 Molecular Formula: C3H7CaO6P.xH2O Formula Weight: 210.15(anhy) MDL No.: MFCD00151656
Formula: C₃H₇CaO₆P·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151656
Núm. CAS: 28917-82-0
EINECS: 249-312-0
Índice Merck: 14,1670