7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16537.03
A16537.06
A16537.03EA
83.6
EUR
A16537.03
A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98%
CAS No.: 575-03-1
Molecular Formula: C10H5F3O3
Formula Weight: 230.14
Melting Point: 178-180°
MDL No.: MFCD00037578
Formula:
C₁₀H₅F₃O₃ Pto. de fusión: 178…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037578 Núm. CAS: 575-03-1 |