Diiodofluorescein
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16554.09
A16554.18
A16554.09EA
39.3
EUR
A16554.09
A16554.18
Diiodofluorescein
Diiodofluorescein
CAS No.: 31395-16-1
Molecular Formula: C20H10I2O5
Formula Weight: 584.11
Melting Point: 239-241° dec.
MDL No.: MFCD00036461
Formula:
C₂₀H₁₀I₂O₅ Pto. de fusión: 239…241 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036461 Núm. CAS: 31395-16-1 |